Merck
15047
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
≥98.0% (T)
Sinónimos:
N-Boc-2-pyrryl boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
211.02
Beilstein/REAXYS Number:
7993875
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
93-98 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-9(2,3)15-8(12)11-6-4-5-7(11)10(13)14/h4-6,13-14H,1-3H3
InChI key
ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c