Merck
144533
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4Cl2N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
195.07
Beilstein:
127664
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
bp
135-136 °C/14 mmHg (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioether
cadena SMILES
CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
Clave InChI
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine reacts with (η5-C5H5)Fe(CO)2 to form monometallic and bimetallic complexes.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Novel Organometallic Complexes Containing Aromatic Azines: Synthesis and X-ray Crystal Structure of 4, 6-Bis [(q5-cyclopentadienyl) dicarbonyliron] 2 4 Methylthio) pyrimidine.
Chukwu R, et al.
Organometallics, 10(7), 2141-2152 (1991)