Merck
141240
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
158.56
Beilstein:
2245530
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
32-35 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
Clave InChI
OACPOWYLLGHGCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde undergoes piperidine catalyzed Knoevenagel condensation reaction with methyl cyanoacetate to yield methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoate.
Aplicación
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde was used in the synthesis of novel copolymers of methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates and styrene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Novel copolymers of trisubstituted ethylenes with styrene-7. Methyl 2-cyano-3-dihalophenyl-2-propenoates.
Kharas GB, et al.
Polym. Bull., 45(4-5), 351-357 (2000)
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.