134805
Melissic acid
≥98%
Sinónimos:
Triacontanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
92-94 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
Clave InChI
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)