1305303
USP
Hexacosanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Hexacosanol, Ceryl alcohol, Hexacosyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hexacosanol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C26H54O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27/h27H,2-26H2,1H3
Clave InChI
IRHTZOCLLONTOC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Saw Palmetto Extract
- Saw Palmetto Capsules
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)