132705
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
140.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
90-92 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
Clave InChI
PSDSORRYQPTKSV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol was isolated as phytocomponent in the methanolic extracts of the whole plant of Thevetia peruviana.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
GC-MS analysis of the desert plants of Apocynaceae family: Nerium oleander L. and Thevetia peruviana (Pers.) Schum.
Zibbu G and Batra A.
International Journal of Pharmaceutical Research and Development, 3(10), 49-62 (2011)
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric