162302
1-Chloro-2-fluorobenzene
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−43-−42 °C (lit.)
densidad
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clave InChI
ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?