125954
Dichloroacetonitrile
98%
Sinónimos:
2,2-Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
densidad
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)C#N
InChI
1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Clave InChI
STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Chiral α, α-dichloro-β-aminonitriles via Pd-catalyzed enantioselective Mannich-type reaction with imines.[1]
- α, α-dialkyl-substituted nitriles by an alkylation reaction with trialkylboranes in the presence of phenoxide base as a base.[2]
- Halogenated pyridines via copper-catalyzed reaction with methacrolein.[2]
- α,α-dichloro-β-hydroxy nitriles by condensation reaction with aldehydes and ketones in the presence of an alkoxide base.[2]
- Selenium heterocycle derivatives via Diels–Alder cyclization with selenoaldehydes.[2]
- Dichloroacetonitrile can also be used to develop an efficient method for the extraction and determination of common volatile halogenated disinfection by-products using the static headspace technique coupled with gas chromatography-mass spectrometry.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?