Merck
115274
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
95%
Sinónimos:
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
245.03
Beilstein/REAXYS Number:
2616163
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
95%
mp
295-297 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)