Merck
167266
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene
99%
Sinónimos:
2-Bromo-p-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
185.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.550 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
densidad
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene was used in the synthesis of 2,5,2′,5′-tetrakismethylbiphenyl via Yamamoto coupling reaction[1]. It was also used in the synthesis of cis-3,4-diphenyl-5,8-dimethylisocoumarins[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Feng He et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 2206-2207 (2003-09-19)
Building a new structual oligo(phenylenevinylene) by linking trimeric phenylenvinylene (TPV) through the phenylphenyl bond of a central phenylene ring was reported. The resultant TPV dimers exhibit weak intermolecular interactions and intense blue photoluminescence in the solid state as well as
Synthesis of novel anthrone imines.
Dutt M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 497-499 (1994)