11124
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
5000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
Sinónimos:
Polyethylene glycol, PEG-thiol, ‘Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether’
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol, 5,000
Quality Level
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Ω-end
thiol
α-end
methoxy
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
storage temp.
−20°C
SMILES string
SCCOCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C4H10O2S.C3H8O2/c5-1-2-6-3-4-7;1-5-3-2-4/h5,7H,1-4H2;4H,2-3H2,1H3
InChI key
PVYJAAVBEMPGMU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?