06720
2-Aminoethyl hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
Sinónimos:
Sulfuric acid mono 2-aminoethylester
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (T)
mp
277 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO4S/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Inchi Key
WSYUEVRAMDSJKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c