Merck
27980
Sigma-Aldrich
Crotonaldehído, mezcla de cis y trans
ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
2-Butenal, mezcla de cis y trans
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
1209254
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
contiene
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
~1% H2O as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.437
bp
101-102 °C (lit.)
densidad
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C\C=O
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h2-4H,1H3/b3-2+
Clave InChI
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
El crotonaldehído (2-butenal) es un α, β-aldehído insaturado y un compuesto extremadamente reactivo. Sirve como un bloque de construcción químico en la producción de disolventes, sorbatos y, en menor medida, productos farmacéuticos y compuestos aromáticos. Además, se puede utilizar como desnaturalizante de alcohol, en el curtido de cuero y en la fabricación de aceleradores de la vulcanización.
Aplicación
El crotonaldehído se utiliza:
  • En la fabricación de ácidos sórbicos que se emplean mucho como conservantes de alimentos para evitar el deterioro de los alimentos por los microorganismos.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
F L Chung et al.
Cancer research, 44(3), 990-995 (1984-03-01)
Acrolein reacted with deoxyguanosine at pH 7 and 37 degrees to give three major products, Adducts 1 to 3, which were separated by high-performance liquid chromatography. They were identified by their ultraviolet, mass, and nuclear magnetic resonance spectra, by the
Reactions of acrolein, crotonaldehyde and pivalaldehyde with Cl atoms: structure-activity relationship and comparison with OH and NO3 reactions.
Ullerstam M, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(6), 986-992 (2001)
Qian-Yuan Wu et al.
Water research, 44(12), 3625-3634 (2010-05-25)
Recent studies have reported that chlorination increased the antiestrogenic activity of wastewater, suggesting that disinfection by-products (DBPs) formed during chlorination is a potential and important source of endocrine-disruptor. However, antiestrogenic DBPs have not been identified. In this study, the antiestrogenic
Organocatalytic asymmetric inverse-electron-demand Diels-Alder reaction of electron-deficient dienes and crotonaldehyde.
Jun-Long Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(36), 6418-6420 (2010-07-31)
Eşref Demir et al.
Mutation research, 726(2), 98-103 (2011-07-19)
Lipid-peroxidation products are formed by the thermal treatment of foodstuffs, as well as by endogenous processes. In addition, they are also common environmental pollutants originating from many different sources. Since conflicting data exist on their possible risk for humans, we