Merck
Réactifs pour PCR Kapa Biosystems
Kits pour PCR Kapa Biosystems
Les chercheurs doivent pouvoir compter sur la fiabilité de leurs réactifs pour PCR ("Polymerase Chain Reaction" ou amplification en chaîne par polymérase). Les réactifs pour PCR Kapa Biosystems sont conçus par évolution dirigée pour offrir des performances optimales dans les applications de PCR, de qPCR et de qRT-PCR classiques. Que vous ayez besoin de produits Kapa Biosystems pour PCR pour l'extraction et l'amplification d'ADN ou de produits Kapa pour qPCR et qRT-PCR utilisant des réactifs SYBR® Green, nous répondons à tous vos besoins. En tant que distributeur exclusif des kits et réactifs pour PCR Kapa de Roche, nous nous engageons à vous fournir les outils dont vous avez besoin pour votre prochaine avancée scientifique. 
Caractéristiques et avantages des produits Kapa Biosystems pour PCR standard, qPCR et qRT-PCR.
  • Utilisés pour former des enzymes résistantes aux inhibiteurs, permettant de réaliser la PCR directement sur les échantillons (sang, tissus, matériel végétal…)
  • Tolérants au colorant SYBR® Green, ce qui améliore la sensibilité et l'efficacité de la réaction en qPCR
  • Permettent un génotypage à haut débit avec des durées de cycle plus courtes, des rendements plus élevés et une plus grande sensibilité
En quoi consiste l'évolution dirigée ?
Notre accord avec Kapa Biosystems couvre tous les pays à l'exception des États-Unis et du Japon. Dans ces deux pays, les produits continuent à être commercialisés par les canaux Kapa existants.