Applications de réaction en chaîne par polymérase (PCR)
La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est une puissante technique de base de la biologie moléculaire qui constitue une méthode in vitro efficace et rapide pour l'amplification enzymatique de séquences d'ADN ou d'ARN spécifiques provenant de diverses sources. Une PCR classique comprend un ADN cible, un jeu d'amorces oligonucléotidiques de synthèse encadrant la séquence d'ADN cible, une ADN polymérase thermostable (généralement une Taq polymérase) et des nucléotides. Chaque cycle d'amplification, réalisé avec un thermocycleur, comporte trois étapes : la dénaturation de l'ADN double brin (ADNdb) en simples brins séparés, l'hybridation des amorces sur la séquence d'ADN cible et l'extension des amorces, où l'ADN polymérase allonge l'ADN des amorces, créant un nouvel ADNdb constitué d'un ancien brin et d'un nouveau brin. Les brins synthétisés lors d'un cycle servent de matrice dans le cycle suivant, si bien que la quantité d'ADN est multipliée par un million en à peine 20 cycles.
Catégories à la une
Méthodes et protocoles de clonage moléculaire et d'expression des protéines permettant un clonage fiable et une expression protéique robuste avec des vecteurs d'expression d'insectes, de bactéries et de mammifères.
Ressources et réactifs d'épigénétique permettant d'étudier les espèces d'ARN, la méthylation de l'ADN, les modifications de la chromatine et les modifications des histones.
Analyse complète du microbiome intestinal : découvrez une solution globale englobant la préparation des échantillons, le séquençage, la bio-informatique et les statistiques. De l'analyse de l'ARN 16S au séquençage du génome entier (WGS).
PCR après transcription inverse (RT-PCR)
La RT-PCR, ou PCR après transcription inverse, est une variante de la technique de PCR classique qui consiste à amplifier un ARNm spécifique obtenu à partir de très petits échantillons. Elle permet de s'affranchir du fastidieux processus de purification de l'ARNm pourtant obligatoire pour les techniques de clonage traditionnelles. Avec la RT-PCR, une transcriptase inverse et un échantillon d'ARN sont utilisés en plus des réactifs de PCR classiques. Le mélange réactionnel est chauffé à 37 °C, ce qui permet la production d'une copie d'ADN complémentaire (ADNc) à partir de l'échantillon d'ARN par la transcriptase inverse. Cet ADNc s'hybride ensuite sur l'une des amorces, entraînant la synthèse du premier brin. À partir de là, on retrouve les étapes de la PCR classique, dont le produit final sera l'ADNdb. La RT-PCR est souvent associée à la PCR en temps réel (qPCR), qui est très utilisée pour la quantification des niveaux de transcription dans les cellules et les tissus.
PCR à démarrage à chaud
La PCR à démarrage à chaud est une technologie qui inhibe la Taq polymérase Hot Start ou l'incorporation de dNTP modifiés pendant la mise en place de la réaction jusqu'à la survenue d'une étape de thermoactivation. Plusieurs méthodes permettent de bloquer l'activité de la polymérase Hot Start, notamment la modification chimique et les techniques utilisant un anticorps ou un aptamère.
PCR en point final pour l'amplification à haute fidélité de longues cibles
La PCR en point final ("endpoint PCR") est souvent utilisée pour détecter la présence de cibles et leur abondance relative à l'issue de la réaction. L'incorporation de facteurs supplémentaires qui présentent une activité correctrice permet de résoudre en partie le problème de limitation de la longueur des séquences (environ 5 kb) en PCR classique. La PCR à haute fidélité de longs fragments (LA-PCR pour "Long and Accurate PCR") inclut l'utilisation d'une seconde polymérase thermostable à activité 3'→5' exonucléase pour corriger les erreurs d'incorporation de nucléotides terminaux, ce qui se traduit par une augmentation significative de la fidélité et par la possibilité d'amplifier des ADN cibles mesurant jusqu'à 40 kb.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
- Digital PCR enables absolute quantification and detection of minority sequences against similar majority sequences, such as somatic mutations.
- Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
- La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est l'une des techniques les plus couramment utilisées en biologie moléculaire. Le procédé de PCR implique trois étapes principales : la dénaturation, l'hybridation des amorces et l'élongation
- The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
- Afficher tout (62)
Protocoles apparentés
- Découvrez les étapes d'un protocole de PCR standard, la liste des réactifs et les paramètres de thermocyclage. Cette technique de routine pour l'amplification de l'ADN utilise une Taq polymérase classique.
- L'hybridation est l'opération qui consiste à chauffer puis à refroidir deux oligonucléotides monocaténaires de séquences complémentaires.
- Learn about methods for calculating oligonucleotide melting temperature (Tm).
- PCR workflow's variability influenced by sample source, reverse transcription, and assay design, impacting reproducibility.
- Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
- Afficher tout (62)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]