Merck
AccueilProduitsMatériel de laboratoireMatériel et équipement pour PCR
Matériel et équipement pour PCR
La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est une puissante technique de base de la biologie moléculaire. Elle constitue une méthode in vitro efficace et rapide permettant l'amplification enzymatique de séquences d'ADN ou d'ARN spécifiques provenant de diverses sources. Une réaction de PCR simple se compose d'un jeu d'amorces faites d'oligonucléotides de synthèse qui entourent la séquence d'ADN cible, d'ADN cible, d'une ADN polymérase thermostable et de dNTP. Une série de cycles répétés constitués d'une dénaturation de la matrice d'ADN, d'une hybridation des amorces, suivie d'une élongation des amorces hybridées, produit des quantités considérables d'ADN. Parce que les brins synthétisés au cours d'un cycle servent de matrice au suivant, une augmentation de 1 million de fois de la quantité d'ADN est réalisée en seulement 20 cycles. Depuis les microplaques PCR, couvercles pour plaques, pointes de pipette, tubes PCR jusqu'aux thermocycleurs, explorez notre offre complète de consommables et d'équipement de PCR pour faciliter chacune des étapes de votre travail. 
Pour en savoir plus
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Thermocycleurs PCR et mini cycleurs pour l'amplification de l'ADN
Un thermocycleur (également appelé cycleur thermique ou machine PCR) est un instrument de laboratoire qui réchauffe et refroidit des échantillons lors de cycles répétés pour faciliter l'amplification d'ADN ou d'ARN via une réaction en chaîne par polymérase. Ces machines sont devenues monnaie courante dans les laboratoires. La mise sur le marché de mini thermocycleurs ou de cycleurs thermiques portables a cependant facilité la réalisation de réactions de PCR sur le terrain ou dans une salle de classe. De nombreux thermocycleurs sont programmables et permettent aux utilisateurs de sauvegarder les protocoles fréquemment utilisés. La PCR requiert typiquement de 20 à 35 cycles comprenant deux ou trois étapes de température (dénaturation, hybridation et élongation). Alliant vitesse, flexibilité et optimisation de la PCR, les thermocycleurs Mastercycler de Eppendorf® comportent des fonctions de PCR avancées, comme la fonction gradient 2D, et des capacités de documentation exhaustives. D'autre part, nous proposons également les modèles de thermocycleurs TC de Benchmark Scientific qui sont conçus pour les besoins moindres en termes de débit, tout en offrant les mêmes fonctionnalités que les unités plus importantes, mais à un prix inférieur. 
Par ailleurs, découvrez toute une gamme de films adhésifs pour plaques PCR, comprenant les films pour plaques eXTReme™, ThermalSeal RTS™ et AlumaSeal® pour répondre à tous vos besoins en matière de scellage de plaques PCR.
Plaques, bandelettes et films pour PCR
Avec les produits pour PCR BRAND®, vous pouvez protéger vos échantillons de la contamination et de l'évaporation. La production en salles propres, les matières premières de haute qualité et les contrôles qualité transparents par des laboratoires accrédités garantissent des standards de propreté constamment élevés. Les films de scellage et les couvercles conçus pour s'adapter aux plaques et tubes réduisent considérablement les pertes par évaporation et permettent des analyses fiables, même avec de petits volumes d'échantillon. Les consommables pour PCR de la marque BRAND® sont toujours exempts de DNases, d'ADN, de RNases et d'endotoxines. Nous proposons également les plaques  PCR twin-tec de Eppendorf® qui présentent l'avantage d'utiliser à la fois du polypropylène et du polycarbonate tandis que les plaques PCR de 96 puits Thermowell de Corning® sont utilisables dans la majorité des thermocycleurs et idéales pour l'automatisation à haut débit.
Pointes de pipette et pointes à filtre pour PCR
Explorez notre vaste choix de pointes de pipette, comprenant les leaders du marché tels que les pointes de pipette ART® dans notre tableau de sélection de produits. D'autre part, les pointes de pipette et pointes à filtre BRAND® sont produites en salles propres dans les conditions de production les plus modernes et sont automatiquement conditionnées sur des portoirs et emballées pour garantir qu'elles sont d'une qualité élevée et constante. Les les pointes à filtre et les pointes de pipette de BRAND® sont fabriquées avec du polypropylène de haute pureté, exempt de DiHEMDA, d'oléamide, d'ADN (< 40 fg), de RNases (< 8,6 fg), d'endotoxines (< 1 pg) et d'ATP (< 1 fg). En outre, nous sommes fiers de proposer une offre de produits Eppendorf® tels que les pointes de pipette Eppendorf qui sont très utilisées dans les applications de manipulation de liquides. Elles sont utiles pour traiter rapidement les échantillons et éviter toute contamination croisée. Nous offrons une large sélection de pointes de pipette Eppendorf® pour des applications de niche, à choisir en fonction des besoins en termes de volumes, d'exigences de stérilité ou non, ainsi que de mise en racks (portoirs). Enfin, les consommables Axygen incluent non seulement des pointes de pipette, mais également une grande variété d'options de microplaques pour répondre aux besoins de votre application spécifique. 
Ressources produits apparentées
  • Brochure: Reagents for PCR
    Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
  • Brochure: PCR
    Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
  • Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
    We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
  • Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
    The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
  • Protocol: FFPE Tissue
    Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
  • Quick Reference Guide: ProbeFinder