1711202
USP
Verapamil hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-Verapamil hydrochloride, 5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
verapamil
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
142 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Clé InChI
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Description générale
Application
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Solution
- Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Suspension
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable