1134120
USP
Cisapride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cisapride monohydrate, cis-4-Amino-5-chloro-N-[1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxy-4-piperidinyl]-2-methoxybenxamide monohydrate, Acenalin, Cipril
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cisapride
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.CO[C@@H]1CN(CCCOc2ccc(F)cc2)CC[C@@H]1NC(=O)c3cc(Cl)c(N)cc3OC
InChI
1S/C23H29ClFN3O4.H2O/c1-30-21-13-19(26)18(24)12-17(21)23(29)27-20-8-10-28(14-22(20)31-2)9-3-11-32-16-6-4-15(25)5-7-16;/h4-7,12-13,20,22H,3,8-11,14,26H2,1-2H3,(H,27,29);1H2/t20-,22+;/m0./s1
Clé InChI
QBYYXIDJOFZORM-IKGOIYPNSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Cisapride Compounded Injection, Veterinary
- Cisapride Compounded Oral Suspension, Veterinary
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable