1465004
USP
Nitrofurazone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, Furacin, NFZ, Nitrofurazone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nitrofurazone
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
242-244 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
Clé InChI
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
male reproductive organs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3