N7878
Nitrofurantoïne
98.0-102.0% (EP, UV)
Synonyme(s) :
N-(5-nitro-2-furfurylidène)-1-aminohydantoïne, Nitrofurantoïne
About This Item
Produits recommandés
Essai
98.0-102.0% (EP, UV)
Forme
(Crystalline Powder or crystals)
Couleur
yellow
Solubilité
DMF: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)o1
InChI
1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
Clé InChI
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves