1009005
USP
Acetylcysteine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC, NAC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetylcysteine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
106-108 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Clé InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard stock and standard solution for assay by using the liquid chromatography method in conjunction with uv detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetylcysteine Solution
- Acetylcysteine
- Acetylcysteine Compounded Solution
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable