SML0488
Dobesilate Calcium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid calcium salt, 205E, Calcium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, Calcium Dobesilate, Hydroquinone calcium sulfonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Ca++].Oc1ccc(O)c(c1)S([O-])(=O)=O.Oc2ccc(O)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
Clé InChI
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.