Principaux documents
1.06267
Supelco
Acétate de sodium trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.08
Beilstein:
3732037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
204-823-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
607 °C
Puissance
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Reducing substances
Perte
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
58 °C
Température de transition
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Solubilité
613 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Absorption UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Direct Affinity Ligand Immobilization onto Bare Iron Oxide Nanoparticles Enables Efficient Magnetic Separation of Antibodies : l'étude souligne le rôle de l'acétate de sodium trihydraté dans la bio-ingénierie, en particulier pour améliorer les performances des nanoparticules magnétiques dans les applications de bioséparation (Zimmermann I., Berensmeier S., 2024).
  • Physicochemical and antioxidant properties of pectin fractions extracted from lemon (Citrus Eureka) peels : l'étude détaille l'utilisation de l'acétate de sodium trihydraté dans l'extraction et l'analyse des composés bioactifs, confirmant son rôle essentiel dans la science des aliments et les applications nutraceutiques (Su Z., Li G., 2024).
Autres remarques
Substrat de l′acétate kinase (EC 2.7.2.1)
Liaison
Remplace : SX0255 ; SX0255-1 ; SX0255-3 ; SX0255-20
Remarque sur l'analyse
Dosage (titrage à l′acide perchlorique) : 99,0 - 101,0 %
Dosage (titrage à l′acide perchlorique, calcul sur matière sèche) : 99,0 - 101,0 %
Identité : satisfait au test
Apparence de la solution : satisfait au test
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 % eau) : 7,5 - 9,0
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0005 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0002 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,002 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0005 %
Al (aluminium) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,0002 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0003 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0005 %
Calcium et magnésium (exprimé en Ca) : ≤ 0,005 %
Substances réduisant le permanganate : satisfait au test
Substances réductrices : ≤ 0,005 %
Perte au séchage (130 °C) : 39,0 - 40,5 %
Absorption UV (254 nm, 1 mol/l, 1 cm, eau) : ≤ 0,02
Absorption UV (280 nm, 1 mol/l, 1 cm, eau) : ≤ 0,01
Absorption UV (350 nm, 1 mol/l, 1 cm, eau) : ≤ 0,01
Correspond à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable