G004621
HPLC Analysis of Clenbuterol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Analyte
Application
Colonne analytique
Étalon
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for LC-MSNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique