G004431
LC/MS Analysis of Clenbuterol In Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T with Phospholipid Removal using HybridSPE® Phospholipid
application for SPE, application for LC-MS
About This Item
Technique(s)
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Paramètres du test
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma spiked with clenbuterol enantiomers at 10 ng/mL
SPE well plate: HybridSPE-Precipitation 96-well Plate, 50 mg/well (575656-U)
sample addition: 100 μL spiked rat plasma followed by 300 μL 1% formic acid in acetonitrile. Mix by vortexing the HybridSPE-PPT plate briefly.
elution: apply vacuum
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 QT; ESI(+), MRM: 184/104 m/z (phospholipids); 277.2/203.1 m/z (clenbuterol)
injection: 10 μL
Adéquation
application for LC-MS
application for SPE
Application(s)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Application
Informations légales
Application
Colonne analytique
Tube ou plaque pour SPE
Étalon
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique