Key Documents
814594
Pre-Injector Membrane Filter Holder, SS
pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
Matériaux
polypropylene
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14594
Technique(s)
LPLC: suitable
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation