Principaux documents
XFUF04701
Millipore
Cellule à agitation résistante aux solvants, pour membranes de 47 mm
Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
Synonyme(s) :
Cellule à agitation
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 0.3 mL
Paramètres
2.5-75 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
12.2 cm (4.8 in.)
Diamètre
8 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
15 cm2
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette cellule à agitation est destinée aux applications nécessitant une compatibilité avec les solvants. Elle est disponible en deux tailles. Certains aldéhydes, cétones (acétone par exemple) et éthers/esters aliphatiques sont susceptibles de réduire la durée de vie des joints toriques en fluorocarbone. Veuillez contacter Millipore pour de plus amples informations.
  • Cylindre en verre borosilicaté et composants en PTFE pour une large compatibilité
  • Autoclavable avec membrane en place
  • L'ouverture par le haut permet d'accéder au contenu sans démontage
  • Peu de composants, pour une facilité de nettoyage et d'assemblage
  • Pour les filtres disques de 47 mm
Applications
Concentration et échanges de tampons impliquant des solvants organiques
Maresa Vivien Kempin et al.
Journal of colloid and interface science, 573, 135-149 (2020-04-12)
Pickering emulsions (PE) are becoming of increasing interest for catalytic multiphase processes. Ultrafiltration of PE is a promising procedure for catalyst recovery to enable continuous processes. Dispersing conditions during production of PE are expected to significantly influence PE characteristics, and
J Vijayasanthi et al.
Journal of food science and technology, 57(1), 22-31 (2020-01-25)
The coconut whey (CW) (underutilized by-product of virgin coconut oil production, with 2-3% protein) was subjected to ultrafiltration for concentration of protein and sugar removal prior to spray drying. The process parameters of ultrafiltration were standardised with respect to transmembrane
Sarah Saleem et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-01)
In this paper, the formation of nanostructured triblock terpolymer polystyrene-b-poly(4-vinylpyridine)-b-poly(solketal methacrylate) (PS-b-P4VP-b-PSMA), polystyrene-b-poly(4-vinylpyridine)-b-poly(glyceryl methacrylate) (PS-b-P4VP-b-PGMA) membranes via block copolymer self-assembly followed by non-solvent-induced phase separation (SNIPS) is demonstrated. An increase in the hydrophilicity was observed after treatment of non-charged isoporous