Principaux documents
58067
Nylon 66 filter membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
MEMBRANES NYLON 66 0,45UM (par 50)
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
eCl@ss :
32110203
Nom du produit
Filtres membranes en nylon 66, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
Matériaux
Nylon 66 filter membrane
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 50 ea
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Description générale
Les membranes de filtration en nylon 66 protègent l'instrument et les colonnes en éliminant les particules et les gaz présents dans les solvants et autres constituants de phase mobile. Ils sont compatibles avec tous les solvants couramment rencontrés en HPLC. Produit à utiliser avec une trompe à vide.
Application
Des membranes de filtration en nylon 66 ont été utilisées pour filtrer des réactifs (tels que l'acétonitrile et le méthanol) servant de phase mobile dans la détermination des aflatoxines dans des échantillons de riz par chromatographie liquide de haute performance avec détection par fluorescence (HPLC-FL).
Post-harvest operations and aflatoxin levels in rice (Oryza sativa).
Prietto L, et al.
Crop Protection, 78, 172-177 (2015)
Parshuram J Sonawane et al.
PloS one, 6(1), e16661-e16661 (2011-02-10)
3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A [HMG-CoA] reductase gene (Hmgcr) is a susceptibility gene for essential hypertension. Sequencing of the Hmgcr locus in genetically hypertensive BPH (blood pressure high), genetically hypotensive BPL (blood pressure low) and genetically normotensive BPN (blood pressure normal) mice yielded
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Afficher tout