HNWP04700
Filtre filet en nylon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en nylon, dimension de pores de 0,45 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Description
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
170 μm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Point de bulle
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en Nylon (NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistant aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules ; filtration des solvants ; analyse des particules ; surveillance de la peinture ; analyses de propreté dans le secteur automobile
Application
- Clarification des solutions
- Élimination des particules
- Analyse des particules
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.