Key Documents
Z290793
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Synonyme(s) :
Nylon membrane filters
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Filtres membrane, nylon, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Matériaux
Nylon membrane
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100
Diamètre
47 mm
Épaisseur
60-125 μm
Dimension de pores
0.45 μm
Description générale
Les filtres Nylon sont naturellement hydrophiles et aucun agent mouillant n′est utilisé pour leur fabrication. Avec un niveau de matières extractibles <0.0015mg/cm2, elles sont tout à fait adaptées aux solvants HPLC et à la préparation de l′échantillon. Leur forte capacité de fixations non spécifique en fait un produit inadapté aux solutions protéiniques. Compatibles avec les solvants aqueux et la plupart des solvants organiques. Autoclavable; non affecté par des températures inférieures ou égale à 180°C.
Application
Nylon filter membranes have been used infiltering solvents during the determination of phenolic compounds byhigh-performance liquid chromatography (HPLC).
Caractéristiques et avantages
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Phenolics, antioxidant capacity and bioaccessibility of chicory varieties (Cichorium spp.) grown in Turkey
Yasemin S, et al.
Food Chemistry, 217, 483-489 (2017)
Phenolic compounds composition and in vitro antioxidant activity of Nigerian Amaranthus viridis seed as affected by autoclaving and germination
Oyekemi O, et al.
MEASUREMENT, 6, 100028-100028 (2022)
Nurcan Değirmencioğlu et al.
Food chemistry, 194, 587-594 (2015-10-17)
In this study, the changes in phenolic composition, total phenolic content, and antioxidant capacity of tarhanas supplemented with oat flour (OF) at the levels of 20-100% (w/w) after three drying treatments (sun-, oven-, and microwave drying) were investigated. A total