Principaux documents
57080-U
Supelco
Processeur pour un seul tube SPE Visi-1
Synonyme(s) :
Processeur pour un seul tube SPE
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Niveau de qualité
Application(s)
environmental
food and beverages
Description générale
Le processeur Visi-1 permet le controle de deux gammes de débit
Notre processeur pour un seul tube SPE Visi-1 procure un controle précis du débit à travers un tube SPE unique de 1 ml, 3 mL ou 6 ml.
Il n′existe pas de façon plus rapide, plus facile et plus fiable de traiter un ou quelques échantillons.
Il suffit de remplir le tube SPE avec la solution appropriée, de le positionner sur le processeur Visi-1 et de tourner le bouton dans le sens des aiguilles d′une montre. La solution va traverser le tube avec un débit lent et uniforme, compatible avec les résultats les plus reproductible en SPE. Utilisez le piston pour expulser la dernière goutte de solvant de l′extrémité du tube. Retirez le tube du processeur, introduisez la solution suivante et répétez l′opération.