Principaux documents
57044
Supelco
Rampe à vide pour SPE Visiprep
DL (Disposable Liner), 12-port model
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Description générale
La SPE est une forme de chromatographie, et comme dans d′autres techniques chromatographiques, la régulation du débit est cruciale au maintien de la reproductibilité des extractions. Contrairement à d′autres rampes à vide, le système Visiprep contient un système de soupape breveté qui permet de réguler précisément le débit de chaque tube de SPE grâce à des soupapes à vis indépendantes et tournantes, situées dans chaque orifice du couvercle de la rampe. Les rampes à vide Visiprep vous permettent de traiter simultanément jusqu′à 12 (version 12 ports) ou 24 (version 24 ports) échantillons de SPE. L′espacement entre les ports de la version 24 ports est légèrement inférieur à celui de la version 12 ports, nous vous conseillons donc de vérifier la taille de vos tubes et de la comparer aux espacements proposés.
L′extracteur sous vide Visiprep DL (liners jetables) interdit toute contamination croisée lors d′une nouvelle extraction sur la même position du système Le liner est constitué d′un port femelle luer en PP qui permet la fixation de la cartouche SPE et d′un tube fin en PTFE qui passe à travers le port du système d′extraction. Cela permet de remplacer après chaque extraction toutes les parties du système (port et vanne) qui auraient été en contact avec l′échantillon.
Caractéristiques et avantages
  • Vannes à visser brevetée à l′intérieur de chaque port pour un contrôle précis du débit
  • la cuve en verre ne se dissout pas, ne s′opacifie pas et ne se colore pas lors de l′utilisations des solvants
  • Les pieds sur le couvercle permettent de laisser le couvercle sur la surface de travail lors de l′ouverture du système
  • Les vanne et manomètre à vide résistants aux solvants à vis procurent une meilleure étanchéité et un meilleur contrôle du vide Les vannes nécessitent un tube pour vide de1/4″
  • Les portoirs de collecte des échantillons en PP supportent des flacons pour passeurs automatiques, de petits flacons à scintillation (D.E. recommandé de 22,75mm); des tubes à essai de 10 et 16mm; et des fioles volumétriques de 1, 2, 5 et 10mL Une plaque pour les flacons à scintillation de 20mL est disponible en option avec le système à 24-positions.
Supplied with 100 disposable liners (Part No. 57059).
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight
Articles
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Afficher tout
Protocoles
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.