Key Documents
57041
Supelco
Clips de maintien des portoirs pour extracteur sous vide Visiprep
included with standard and DL, 12- and 24-port models, pk of 12
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 12
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC