Principaux documents
57021
Supelco
Tubes de SPE vides (sans frittés)
volume 20 mL, pk of 12
Synonyme(s) :
SPE Reservoir
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pk of 12
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
20 mL
Application(s)
food and beverages
Caractéristiques et avantages
Lorsqu′ils sont utilisés avec les adaptateurs pour tubes SPE, les tubes vides de SPE peuvent être mis au dessus d′une cartouche standard de SPE pendant l′utilisation de celle-ci. la cartouche de SPE vide agit alors comme un réservoir pour permettre le passage de volumes d′échantillons plus importants.