504394
Tubes de SPE en verre vides avec fritté en PTFE, porosité de 20 µm
volume 6 mL, pk of 24
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass tube
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 24
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Application(s)
food and beverages
Description générale
Caractéristiques et avantages
• Reduce interferences and contamination of your reaction mixtures
• Resistant to aggressive solvents and chemical solutions
• High flow frit porosity allows for gravity or rapid vacuum rinsing