Principaux documents
54258-U
Supelco
Large Volume SPE Reservoir
polypropylene body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
25 mL SPE Reservoir for 6 mL SPE cartridge tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene body
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
25 mL
Application(s)
PFAS testing
food and beverages
Compatibilité
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Description générale
Large volume SPE reservoirs are designed to increase the head space volume of standard polypropylene SPE tubes. Because these reservoirs are designed to connect directly to the mouth of the SPE tube, they are ideal for gravity applicatioins where increased headspace volume is required.
Articles
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Afficher tout
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.