442599
γ-Chlordane
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
trans-Chlordane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 50 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@](C[C@@H](Cl)[C@@H]3Cl)([H])[C@]3([H])[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3+,4-,5-,8-,9+/m0/s1
Clé InChI
BIWJNBZANLAXMG-MPPHZFHBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable