Principaux documents
93689
Supelco
L-Carnitine-(trimethyl-d9) inner salt
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7D9H6NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.5%
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3
Clé InChI
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3