442449
α-Chlordane
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
cis-Chlordane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 10 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
ClC21C3C(C(C2(Cl)Cl)(C(=C1Cl)Cl)Cl)CC(C3Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
Clé InChI
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique