Z627062
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 105.210-QS
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
8.5 mm , aperture
Volume de la chambre
5 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric