Z802336
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE stopper
Suprasil® quartz
Description
3 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 105.251-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
15 mm
Volume de la chambre
45 μL
Longueur du trajet optique
3x3 mm
Méthode de détection
fluorometric