Principaux documents
Z802433
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Synonyme(s) :
Ultra-Small Fluorescence Cuvettes
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
3 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 105.251-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
8.5 mm
Volume de la chambre
45 μL
Longueur du trajet optique
3x3 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.