Z0292
α-Zearalanol
~98% (HPLC), powder, mycotoxin
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxyundecyl)benzoic acid μ-lactone
About This Item
Produits recommandés
product name
α-Zearalanol, ~98% (HPLC)
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Pureté
~98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
UHPLC: suitable
Solubilité
methanol: 1.96-2.04 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14+/m0/s1
Clé InChI
DWTTZBARDOXEAM-GXTWGEPZSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges