Merck
Z2000
β-Zearalenol
≥98%
Synonyme(s) :
beta-Zearalenol, 2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H24O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
Reactant involved in biological studies including:
  • Synthesis of amino glycoside nucleotides
  • Enzymatic synthesis of glucuronides of zearalenone
  • Derivatization of Zearalenone
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c