Principaux documents
TDF100A
Supelco
Kit d′analyses des fibres alimentaires totales
sufficient for ~100 assays
About This Item
Code UNSPSC :
12164500
Nomenclature NACRES :
NA.84
Utilisation
sufficient for ~100 assays
Niveau de qualité
Technique(s)
photometry: suitable
Application(s)
food and beverages
general analytical
Température de stockage
2-8°C
Application
Ce test permet de déterminer la teneur en fibres alimentaires totales d′aliments à l′aide d′une combinaison de méthodes enzymatiques et gravimétriques. Des échantillons d′aliments sans matière grasse et séchés sont gélatinisés avec de l′α-amylase thermostable puis digérés par voie enzymatique avec une protéase et de l′amyloglucosidase pour éliminer les protéines et l′amidon présents dans l′échantillon. Les fibres alimentaires solubles sont précipitées par ajout d′éthanol. Le résidu est ensuite filtré et lavé à l′éthanol et à l′acétone. Le résidu est pesé après séchage. La moitié des échantillons fait l′objet d′une analyse des protéines et l′autre moitié est réduite en cendres. Les fibres alimentaires totales correspondent au poids du résidu moins le poids des protéines et des cendres.
Autres remarques
Réactifs servant à la détermination des fibres alimentaires totales.
Principe
Utilise une combinaison de méthodes enzymatiques et gravimétriques. Cette procédure est basée sur la méthode publiée dans Official Methods of Analysis, 15th ed., AOAC, Arlington, VA, Vol. II, Sec. 985.29, 1105 (1990).
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • α-Amylase, Heat-stable 10 mL
  • Amyloglucosidase 10 mL
  • Celite 50 g
  • Protease 500 mg
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ashrafi Hossain et al.
Food chemistry, 199, 648-652 (2016-01-19)
This article decribes the nutrient composition of four strawberry genotypes cultivated at the Sher-e-Bangla Agriculture University horticulture farm in Dhaka (Bangladesh). AOAC and standard validated methods were employed to analyse the nutrient composition. Protein, fat and ash contents were found
Isabella Corsato Alvarenga et al.
PloS one, 13(10), e0206090-e0206090 (2018-10-27)
Sorghum is an abundant starch source that has many potential health benefits. Some pet food companies have adopted whole sorghum in their formulations, however sorghum flour and (or) its phenolic rich seed coat might provide added benefit to companion animal
Gonul Silav-Tuzlu et al.
Food technology and biotechnology, 59(4), 463-474 (2022-02-10)
In spite of being a significantly growing segment, there are still problems regarding the nutritional, technological and sensory profiles of gluten-free products. Thus, the combination of a variety of functional ingredients is required in order to achieve the desired product
José Arias-Rico et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-05)
The objective of this study is to evaluate the nutritional composition, antioxidant properties, and functional characteristics of two cultivars of xoconostle Opuntia xoconostle F.A.C. Weber in Diguet cv. Cuaresmeño (XC) and Opuntia matudae Scheinvar cv. Rosa (XR). The samples were
Simran Kaur Arora et al.
Journal of food science and technology, 54(11), 3512-3520 (2017-10-21)
Owing to the proven beneficial role of dietary fiber (DF) on human health, feasibility of incorporating commercially available soluble and insoluble DF preparations into rice-milk-pudding (