G7391
β-D-Glucan from barley
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Qualité
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Technique(s)
photometry: suitable
Application(s)
food and beverages
general analytical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14?,15?,16+,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
FYGDTMLNYKFZSV-URKRLVJHSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable