T3285
TNM-FH insect medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate,liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
supplemented Grace′s medium
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TNM-FH insect medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Composants
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable