51942C
Hink′s TNM-FH Insect Medium
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered
Synonyme(s) :
TNM-FH insect medium
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Composants
L-glutamine: 4.1 mM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable