P7556
Progesterone-Water Soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Progesterone: HBC complex, Progesterone: methyl-β-cyclodextrin complex
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Concentration
≥65% (HPLC)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
Description générale
Application
- for in vitro maturation of oocyte complexes
- as a σ1R antagonist to study its effect on sigma 1 receptor
- to study its effect on the differentiation of human multipotent mesenchymal stromal cells (hMSCs) in vitro
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable