P3277
Progesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Synonyme(s) :
4-Pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.00% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
ELISA: suitable
Solubilité
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO4/c1-14(25)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24-28-13-21(26)27)8-10-22(15,2)20(17)9-11-23(18,19)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3,(H,26,27)/b24-16+/t17-,18+,19-,20-,22-,23+/m0/s1
Clé InChI
PPELYUTTZHLIAZ-CDUDAXDSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges